Learn More
Thermo Scientific™ 81-Well Gestelle mit Deckel für die Kryolagerung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10461411 Alle ansehen MBP Molecular BioProducts Produkte
Click to view available options
Farbe:
Grün fluoreszierend
Naturfarben
Orange fluoreszierend
Rosa fluoreszierend
Packungsgröße:
1 Stück
20 Stück
Artikelnummer. 10461411
Marke: Thermo Scientific™ 8810
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Mit diesem stapelbaren Kryolagergestell mit Deckel können Sie acht 1,5 ml oder 2,0 ml Kryolagerfläschchen aufnehmen.
Halten Sie einundachtzig 1,5 oder 2,0 ml Fläschchen für die Kryolagerung mit dem Thermo Scientific™ 81-Well Rack mit Deckel für die Kryolagerung. Erhältlich in mehreren Farben mit transparentem, getöntem Deckel, der Proben vor Staub und Schmutz schützt und Stapeln ermöglicht.
  • Geformt mit einem alphanumerischem Gitter zur leichteren Identifikation der Röhrchen
  • Deckel schützt Proben und ermöglicht das Stapeln der Racks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Grün fluoreszierend
Aufnahmevermögen 81 (1,5 ml- oder 2,0 ml-Röhrchen)
Material Polypropylen
Typ Gestell für Kryolagerung