Beschreibung
Der BioTek 800 TS Absorptionsleser ist ein kostengünstiges, hochwertiges Mikrotiterplatten-Lesegerät für Assays im 6- bis 384-Well-Format. Zu den Anwendungen gehören ELISA, Proteinquantifizierung, Enzymkinetik und zellbasierte Assays.
Der Farb-Touchscreen zeigt eine visuelle Benutzeroberfläche, die eine schnelle und einfache Programmierung ermöglicht. Umfangreiche Funktionalität und Datenanalyse leistet die Software Gen5. Der 800 TS in Kombination mit dem 50 TS Wäscher stellt ein kompaktes, vielseitiges und kostengünstiges System zur Automatisierung vieler Anwendungsabläufe dar.
Serviceleistungen
12 Monate
Spezifikation
Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
USB Typ B, USB Typ A | |
Endpunkt-, Kinetik-, Well-Bereich-Scanning | |
Gen5 Datenanalysesoftware, Gen5 Secure für Konformität mit 21 CFR Part 11 (Option) | |
CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform. | |
Messung der Extinktion in Mikrotiterplatten-basierten Assays | |
800TSNB. | |
400 bis 750 nm | |
8 kg |
Fotodiode | |
Wolfram-Halogenlampe | |
Linear (außer NB-Konfigurationen) | |
10 nm | |
405, 450, 490, 630 nm | |
6- bis 384-Well-Terasaki-Platten, 400 bis 750 nm | |
100/240 V | |
18,5 lb. |