Learn More
Agilent BioTek 800TS Extinktionsleser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17237799 Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Filter:
340, 405, 450, 490, 630 nm
405, 450, 490, 630 nm
Enthält:
6- bis 384-Well-Terasaki-Platten, 400 bis 750 nm
6- bis 96-Well-Platten, 340 bis 750 nm, Schütteln, Inkubation
6- bis 96-Well-Platten, 400 bis 750 nm, Schütteln, Inkubation
6- bis 96-Well-Platten; 340 bis 750 nm, Schütteln
6- bis 96-Well-Platten; 400 bis 750 nm, Schütteln
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17237799
Marke: Agilent BioTek 800TSISN
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zur Messung der Absorption in Mikrotiterplatten-basierten Assays
Der BioTek 800 TS Absorptionsleser ist ein kostengünstiges, hochwertiges Mikrotiterplatten-Lesegerät für Assays im 6- bis 384-Well-Format. Zu den Anwendungen gehören ELISA, Proteinquantifizierung, Enzymkinetik und zellbasierte Assays.
Der Farb-Touchscreen zeigt eine visuelle Benutzeroberfläche, die eine schnelle und einfache Programmierung ermöglicht. Umfangreiche Funktionalität und Datenanalyse leistet die Software Gen5. Der 800 TS in Kombination mit dem 50 TS Wäscher stellt ein kompaktes, vielseitiges und kostengünstiges System zur Automatisierung vieler Anwendungsabläufe dar.
Garantie
12 Monate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Mikrotiterplatten-Lesegerät
Detektortyp Fotodiode
Schnittstelle USB Typ B, USB Typ A
Lichtquelle Wolfram-Halogenlampe
Reading Options Endpunkt-, Kinetik-, Well-Bereich-Scanning
Schütteln Linear (außer NB-Konfigurationen)
Software Type Gen5 Datenanalysesoftware, Gen5 Secure für Konformität mit 21 CFR Part 11 (Option)
Bandbreite 10 nm
Zertifizierung/Konformität CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform.
Filter 405, 450, 490, 630 nm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Messung der Extinktion in Mikrotiterplatten-basierten Assays
Enthält 6- bis 96-Well-Platten, 400 bis 750 nm, Schütteln, Inkubation
Modell 800TSI.
Spannung 100/240 V
Wellenlängenbereich 400 bis 750 nm
Gewicht (angloamerikanisch) 18,5 lb.
Gewicht (metrisch) 8 kg