Learn More
Hamilton™ TLC Gastight™ Spritzen: Anschlusstyp RN
Am Flansch der Spritze der Serie 700 ist ein blauer Spritzenhalter angebracht, der eine Stelle zum Halten der Spritze bietet, die den Zylinder nicht aufheizt, was zu Ungenauigkeiten bei der Abgabe führt. Darüber hinaus stützt dies die Kolben kleiner Volumen, die beim Einspritzen zum Verbiegen neigen. Diese Serie von Spritzen eignet sich ideal für die Abgabe von Volumina von 0.5 μl bis 250 μl.
Marke: Hamilton™ 7642-01
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.06700kg
Beschreibung
- Ideal für die Abgabe von Volumina von 0.5 μl bis 250 μl
- Eine Vielzahl von verschiedenen Anschlüssen und Nadeloptionen stehen zur Verfügung
- Der Spritzenhalter ist am Flansch befestigt, der verhindert, dass sich der Zylinder aufheizt, und Unterstützung für Kolben mit kleinem Volumen bietet, die anfällig für Verbiegungen sind