Learn More
80 % Ethanol, molekularbiologischer Gütegrad, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 16649582
compliance-icons compliance-icons
80 % Ethanol, molekularbiologischer Gütegrad, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 16649582
2.5 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
2.5 L
4 L
Verpackung:
Glasflasche
Poly-Flasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Artikelnummer. 16649582
Marke: Thermo Scientific T08204DF2500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Gebrauchsfertige Ethanol-/Wassermischung, die für molekularbiologische Forschungsanwendungen vorqualifiziert ist.
  • 80 % Ethanol und Wassermischung
  • DNase-, RNase- und Protease-frei
  • Gebrauchsfertige Ethanol-/Wassermischung
  • Vorqualifiziert für molekularbiologische Forschungsanwendungen
  • Geeignet für die Aufreinigung und Fällung von Nukleinsäuren (DNA und RNA) und Proteinen
  • Getestet für die Verwendung mit Applied Biosystems™ MagMAX™ Kits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-17-5, 7732-18-5
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylalkohol
Farbe Transparente, farblose Flüssigkeit
Menge 2.5 L
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 78% to 82%
Rückstand nach Verdampfung 0.001% Maximum
Reinheit (%) 80%
Güte Molekularbiologie
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 80% Ethanol, for Molecular Biology, Duty Free
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
Für die Herstellung und den Laborgebrauch. Nicht für Nutzung als Getränk.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
80 % Ethanol, molekularbiologischer Gütegrad, Thermo Scientific™ >