Learn More
8-Methoxypsoralen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-158788 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10368490
Marke: Thermo Scientific Acros 214150010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 298-81-7 | C12H8O4 | 216.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 298-81-7
Summenformel C12H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 216.19
MDL-Nummer MFCD00005009
InChI-Schlüssel QXKHYNVANLEOEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methoxsalen, 8-methoxypsoralen, xanthotoxin, meladinine, ammoidin, oxsoralen, meloxine, oxypsoralen, xanthotoxine, meladinin
PubChem CID 4114
ChEBI CHEBI:18358
IUPAC-Name 9-Methoxyfuro[3,2-g]chromen-7-on
SMILES COC1=C2OC=CC2=CC2=C1OC(=O)C=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Methoxypsoralen
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 143.0°C to 148.0°C
Farbe Weiß bis Creme-farben
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (on anhydrous substance) (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 19, I, 711
Merck Index 15, 6059
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: sparingly soluble in boiling water,sparingly soluble in ether,soluble in boiling alcohol,acetone,acetic acid,,propylene glycol and benzene,freely soluble in chloroform
Formelmasse 216.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Nadelförmige Kristalle oder Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 8-Methoxypsoralen
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1A
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.