Learn More
8-Methoxypsoralen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10368490
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 298-81-7
Summenformel C12H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 216.19
MDL-Nummer MFCD00005009
InChI-Schlüssel QXKHYNVANLEOEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methoxsalen, 8-methoxypsoralen, xanthotoxin, meladinine, ammoidin, oxsoralen, meloxine, oxypsoralen, xanthotoxine, meladinin
PubChem CID 4114
ChEBI CHEBI:18358
IUPAC-Name 9-Methoxyfuro[3,2-g]chromen-7-on
SMILES COC1=C2OC=CC2=CC2=C1OC(=O)C=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Methoxypsoralen
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 143.0°C to 148.0°C
Farbe Weiß bis Creme-farben
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (on anhydrous substance) (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 19, I, 711
Merck Index 15, 6059
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: sparingly soluble in boiling water,sparingly soluble in ether,soluble in boiling alcohol,acetone,acetic acid,,propylene glycol and benzene,freely soluble in chloroform
Formelmasse 216.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Nadelförmige Kristalle oder Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 8-Methoxypsoralen
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1A
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.