Learn More
Applied Biosystems™ 3500 Genetic Analyzer 8-Capillary Array, 36 cm
Ein Hochfrequenz-Identifikationstag ist in den Rahmen integriert, um kritische Durchlaufinformationen nachzuverfolgen, die dann auf der Software-Übersichtsseite gemeldet werden.
Marke:  Applied Biosystems™ 4404683
1251.00 EUR gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15839836
  • 2085.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die intern unbeschichteten Kapillaren werden in vormontierten Sets von 8 Kapillaren pro Array geliefert, und zur einfachen Installation mit integriertem Rahmen.
Bestellinformation
Jeweils
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
36 cm
3500 Genanalysator 8-Kapillararray, 36 cm Kapillare, innen unbeschichtete Kapillaren, zur Verwendung mit 3500 Genanalysator, 15 bis 30 °C Lagertemperatur
3500 Genanalysator
DNA-Analysator 8-Kapillar-Array
Raumtemperatur
Dieses Array bei Umgebungstemperatur lagern. Weitere Informationen zur Lagerung des Kapillar-Arrays am und außerhalb des Geräts finden Sie im Benutzerhandbuch des Applied Biosystems 3500/3500xL Genanalysators.
Humanidentifizierung, Sequenzierung, Fragmentanalyse
36 cm (Kapillare)
1 array