Learn More
Applied Biosystems™ 3500 Dx Genetic Analyzer 8-Capillary Array, 50 cm
Ein Hochfrequenz-Identifikationstag ist in den Rahmen integriert, um kritische Durchlaufinformationen nachzuverfolgen, die dann auf der Software-Übersichtsseite gemeldet werden.
Marke: Applied Biosystems™ 4404684
1938.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21975" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg
Description
Diese intern unbeschichteten Kapillaren (50 cm) werden in vormontierten Sets von 8 Kapillaren pro Array geliefert; ein integrierter Rahmen dient zur einfachen Installation.Order Info
Jeweils
Specifications
50 cm | |
3500 Dx Genanalysator, 3500 Genanalysator | |
3500 Dx Genetic Analyzer | |
Raumtemperatur |
Umgebung, 1 Array mit 8 Kapillaren | |
Sequenzierung | |
1 Array |
Nur für Forschungszwecke