Learn More
8-Bromo-2'-Desoxyguanosin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15406549
Click to view available options
Menge:
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
8-Bromo-2′-Desoxyguanosin ist als Ausgangsstruktur für 2′-Desoxyguanosin-Nukleotide nützlich, die an Position 8 modifiziert werden.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid, warmem Wasser und Dimethylformax
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Bromo-2'-deoxyguanosine
CAS 13389-03-2
Schmelzpunkt >250°C (decomposition)
Farbe Weiß
Summenformel C10H12BrN5O4
MDL-Nummer MFCD01630971
Menge 1 g
Synonym 8-bromo-2'-deoxyguanosine, 8-bromo-2'-dg, 2-amino-8-bromo-9-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-1h-purin-6 9h-one, 8-br-2'-dg, guanosine, 8-bromo-2'-deoxy, 8-bromodeoxyguanosine, epitope id:151524, 8-bromo-2?-deoxyguanosine, guanosine,8-bromo-2'-deoxy, 8-bromo-2-deoxyguanosine
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl sulfoxide,warm water and dimethyl formamide.
InChI-Schlüssel MKDXZFVCXWXGBQ-QXZWWJJYNA-N
SMILES NC1=NC2=C(N=C(Br)N2[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)N1
IUPAC-Name 2-amino-8-bromo-9-[4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-6,9-dihydro-3H-purin-6-one
Molekulargewicht (g/mol) 346.14
PubChem CID 10947964
ChEBI CHEBI:61072
Formelmasse 346.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver