Learn More
8-Azaguanin, 98 %
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 8-Azaguanine |
Namenshinweis | 98% |
Farbe | Gelb |
Infrarotspektrum | Echt |
Menge | 5 g |
Merck Index | 15, 889 |
IUPAC-Name | 5-amino-2H,3H,7H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-one |
Formelmasse | 152.12 |
Reinheit (%) | ≥97% |
Physikalische Form | Pulver |