Learn More
8-Amino-1-Naphthol-3,6-Disulfonsäure, Mononatriumsalz-Monohydrat, 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 8-Amino-1-naphthol-3, 6-disulfonic acid, monosodium salt monohydrate |
CAS Min. % | 75.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Farbe | Braun bis gelb |
Verlust bei Trocknung | 4 % to 6 % (1 g, 150°C, 4 hrs) |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 75% min. (HPLC) |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Menge | 100 g |
Synonym | piperonyl isobutyrate, unii-y8hbr1acya, y8hbr1acya, piperonyl 2-methylpropanoate, heliotropyl 2-methylpropanoate, isobutyric acid piperonyl ester, propanoic acid, 2-methyl-, 1,3-benzodioxol-5-ylmethyl ester, 1,3-benzodioxol-5-ylmethyl isobutyrate, 3,4-methylenedioxybenzyl 2-methylpropanoate, isobutyric acid 3,4-methylenedioxybenzyl ester |