Learn More
MP Biomedicals™ 7X™-PF-O-Matic-Reinigungsmittel
7X™-PF-O-Matic-Reinigungsmittel ist ein phosphatfreies Reinigungsmittel, das speziell zur sicheren und effektiven Reinigung von Laborgeräten und Glasgeräten entwickelt wurde.
Marke: MP Biomedicals™ 097667594
Additional Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Umweltfreundlich und phosphatfrei
- Entwickelt für die sichere und effektive Reinigung von Laborgeräten und Glasgeräten inklusive Reagenzgläsern, Petrischalen, Kolben, Objektträgern, Pathologie-Ausstattung und chirurgischen Instrumenten
- Leistungsstarkes Benetzungs- und Durchdringungsmittel, das für die Reinigung unter Druck, Hitze und Erschütterung konzipiert wurde
- Es verhält sich und bleibt unter Rühren weitgehend schaumfrei
- Es sind verschiedene praktische Packungsgrößen erhältlich
- Stabil für langfristige Lagerung
- Entwässert in Sekunden vollständig aus Glaswaren
- Es entfernt Rückstände, ohne dabei interferierende Fluoreszenz zu hinterlassen
- pH-neutral, pH-Anpassung bei keiner Konzentrationen notwendig
- Kein Ätzen von Laborgeräten aus Glas oder Kunststoff bei jeglichen Konzentrationen
Spezifikation
Flüssig | |
Dunkelgelb | |
15°bis 30 °C | |
4 Packungen |
7 bis 8 | |
7X | |
Verwendung auf Glas, Kunststoff, in Waschautomaten | |
1 gal. |
Sicherheit und Handhabung
- ES-7X-O-MATIC
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium xylenesulphonate, OCTYLPHENOXYPOLYETHOXY - POLYPROPROXY PROPANOL, Ethylene Glycol, 2,4,7,9-te