Learn More
MP Biomedicals™ 7X™-PF-O-Matic-Reinigungsmittel
7X™-PF-O-Matic-Reinigungsmittel ist ein phosphatfreies Reinigungsmittel, das speziell zur sicheren und effektiven Reinigung von Laborgeräten und Glasgeräten entwickelt wurde.
Marke:  MP Biomedicals™ 097667593
123.48 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11479585
  • 149.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Umweltfreundlich und phosphatfrei
  • Entwickelt für die sichere und effektive Reinigung von Laborgeräten und Glasgeräten inklusive Reagenzgläsern, Petrischalen, Kolben, Objektträgern, Pathologie-Ausstattung und chirurgischen Instrumenten
  • Leistungsstarkes Benetzungs- und Durchdringungsmittel, das für die Reinigung unter Druck, Hitze und Erschütterung konzipiert wurde
  • Es verhält sich und bleibt unter Rühren weitgehend schaumfrei
  • Es sind verschiedene praktische Packungsgrößen erhältlich
  • Stabil für langfristige Lagerung
  • Entwässert in Sekunden vollständig aus Glaswaren
  • Es entfernt Rückstände, ohne dabei interferierende Fluoreszenz zu hinterlassen
  • pH-neutral, pH-Anpassung bei keiner Konzentrationen notwendig
  • Kein Ätzen von Laborgeräten aus Glas oder Kunststoff bei jeglichen Konzentrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Flüssig
Dunkelgelb
15°bis 30 °C
1 gal.
7 bis 8
7X
Verwendung auf Glas, Kunststoff, in Waschautomaten
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • ES-7X-O-MATIC
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium xylenesulphonate, polyproproxy propanol, ethylene glycol, 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-di