Learn More
MP Biomedicals™ 7X™-PF-O-Matic-Reinigungsmittel
7X™-PF-O-Matic-Reinigungsmittel ist ein phosphatfreies Reinigungsmittel, das speziell zur sicheren und effektiven Reinigung von Laborgeräten und Glasgeräten entwickelt wurde.
Marke: MP Biomedicals™ 097667598
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
ES 7X-O-Matic ist ein leistungsstarkes Benetzungs- und Durchdringungsmittel, das ein nicht-ionisches Tensid und ein Hydrotrop, um Phosphate zu komplexieren. Es dringt in winzige Spalten, die für normale Reinigungsmittel nicht zugänglich sind, ein und reinigt diese. Es ist sofort und vollständig in Wasser löslich, in jeder Konzentration und ohne zu rühren. ES7X-O-Matic wurde für die Reinigung unter Druck, Hitze und Rührwirkung entwickelt. Es verhält sich und bleibt unter Rühren weitgehend schaumfrei.
Bei normalen Reinigungsmitteln ist die Fällung von Feststoffen auf gereinigten Oberflächen ein großes Problem. Die leistungsstarken Dispergiermittel in den 7X-Lösungen reduzieren Agglomerate auf einzelne Partikel und halten sie in Suspension, damit sie nicht wieder auf den zu reinigenden Oberflächen abgelagert werden.
Laborgeräte und Glaswaren, die in einer der 7X-Lösungen gewaschen wurden, entwässern in Sekunden vollständig. Lösungen, die nicht schnell abfließen, können zur Folge haben, dass sich Moleküle gelöster Substanzen auf der gewaschenen Oberfläche so stark ablagern, dass ein sichtbarer Film vorhanden ist. Solche Ablagerungen können wichtige experimentelle Arbeiten beeinträchtigen.
7X-Reinigungslösungen sind mit Laugen und Säuren verträglich. Der pH-Wert ist nahezu normal und variiert mit der Konzentration nur minimal. Die neutralen pH-Werte führen nicht zum Ätzen empfindlicher Glaswaren, wodurch Gewichtsverluste und vorzeitiger Bruch reduziert werden.
- Sichere, effektive Reinigungslösungen für Laborartikel aus Glas und Kunststoff
- Entwickelt für den Einsatz in automatischen Waschmaschinen
- Bei jeder Konzentration in Wasser löslich
- Entwässert in Sekunden vollständig aus Glaswaren
- Enthält leistungsstarke Reagenzien zur Paillettenbearbeitung
- Ideal für Zellkulturlabore, bei denen jede Spur von Kontamination das Wachstum von Zellkulturen beeinträchtigen kann
- Stabil für langfristige Lagerung
Spezifikation
Flüssig | |
Dunkelgelb | |
Bei Raumtemperatur lagern | |
55 gal. |