Learn More
Brady™ 7950 Series Thermal Transfer 25.4 mm Core Printer Ribbon, 110 mm Width
Thermal transfer ribbon with high resistance against smearing and chemicals.
Marke:  Brady™ 236003
159.60 EUR gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21731" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11538714
  • 168.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Strong environmental resistance against smearing and chemicals.
  • Reliable, sharp-edge print quality maximizes bar code readability
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Wax, Resin
4,3 in.
110 mm
25.4 mm
2011/65/EU und 2015/863
BradyPrinter i7100 Industrie-Etikettendrucker, BradyPrinter PR Plus Serie, Etikettendrucker
984 ft.
300 m
1 in.
Farbband mit offenem Kern