Learn More
Knick Elektronische™ 765 Wasserdichtes Labor-pH-Messgerät
Ausgestattet mit einem beispielhaften Paket von Sicherheitsfunktionen. Das wasserdichte Labor-pH-Messgerät 765 ist zuverlässig und macht die pH-Messung so einfach wie nie zuvor.
Marke: Knick Elektronische™ 765
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Fullcheck automatischer Gerätetest
- Aufzeichnungen für die QM-Dokumentation nach ISO 9000 und GLP
- Trueline kalibrierter analoger Schreiberausgang, galvanisch getrennt
- Sensorüberwachung mit Sensoface-Symbolalarmen
- Automatische Kalibrierung mit patentiertem Calimatic
- EMV nach NAMUR
- Sensorstatistiken
- RS-232 Schnittstelle für Computer und Drucker
- Displaymatik
- Zwei benutzerdefinierte Messwerte werden gleichzeitig angezeigt
- Totstopp-Betrieb
- Eigenständige Uhr
- Absolut dichte Folientastatur
- Robustes Gehäuse
- IP 54-Schutz
- 3 Jahre Garantie
Spezifikation
Echtzeituhr mit Datum, automatische Datenspeicherung und Netzkabel | |
Automatisch | |
765 Labor-pH-Messgerät |
Zuverlässige, einfache pH-Messungen | |
Absolut dichte Folientastatur | |
pH-Messgerät |