Learn More
3M™ 7500 Serie wiederverwendbares Halb-Gesichtsstück
Artikelnummer. 10769155
Click to view available options
Modell:
7501
7503
Größe:
Klein
Groß
Packungsgröße:
1 Stück
These safety products must be used in accordance with OSHA regulations and the user instructions, warnings and limitations accompanying each product. Misuse may result in sickness or death.
Artikelnummer. 10769155
Marke: 3M™ 7000104178
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
These safety products must be used in accordance with OSHA regulations and the user instructions, warnings and limitations accompanying each product. Misuse may result in sickness or death.
Benötigt
Kompatible Kassetten und/oder Filter. Für Filter 3M 7093 und Filter der Serie 2000 sowie Kassetten der Serie 6000.
Modernste Technik in Verbindung mit unübertroffenem Komfort. 3M Wiederverwendbare Atemschutzhalbmasken sind mit einem Bajonettverschluss für zwei leichte Filter zum Schutz vor Gasen, Dämpfen und Partikeln versehen.
  • Die langlebige, wiederverwendbare und hitzebeständige Maske besteht aus fortschrittlichem Silikon.
  • Die einzigartige einstellbare Ausführung trägt zur Verringerung von Zug- und Druckpunkten am Gesicht bei.
  • Das Cool Flow™ Ausatemventil öffnet sich mit nur geringem Widerstand, wodurch sich Ausatemwiderstand, Wärmestau und Feuchtigkeitsansammlung verringern.
  • Das problemlos einstellbare Kopfgurtsystem bietet zwei Möglichkeiten für das Anlegen: in herkömmlicher Tragweise oder das Tragen der Maske um den Hals hängend.
  • Ideale Wahl für Schweißanwendungen
  • Verschiedene Größen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
  • 3M Katalognummer 7501, 3M Katalognummer 7502, 3M Katalognummer 7503
Zertifizierungen
NIOSH-zugelassen, gemäß 42CFR84 bei bestimmungsgemäßer Verwendung mit geeigneten Kassetten und Filtern ist das Produkt zum Schutz vor einer Vielzahl von Gefahren für die Atemwege geeignet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität NIOSH 42 CFR Teil 84
Zertifizierungen (NIOSH) NIOSH 42 CFR Teil 84
Anschlusstyp Bajonett
Farbe Blau
Material Silikon
Produkttyp Atemschutz-Halbmaske
Größe Groß
Material der Schutzmaske Silikon
Zur Verwendung mit (Anwendung) Montage, Reinigung, Abbiss, Instandhaltung, Mahlen, Geräteeinsatz, Lackierung, Sanierung, Schleifen, Schweißen
Zur Verwendung mit (Geräte) Patrone Serie 6000, Filter 2000, 2200, 7000 oder 5000, oder Dual-Airline-System
Modell 7503
Suspensionstyp 4-Punkt