Learn More
Hamilton™ 700 Serie Microliter™ Spritzen: Anschlusstyp N
Artikelnummer. 10313811
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Art der Kanülenspitze:
3
Konus
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Stumpf
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle:
0.13 mm
0.15 mm
0.41 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle:
0.47 mm
0.483 mm
0.72 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10313811
Marke: Hamilton™ 80383
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die Spritze der Serie 700 ist die ursprüngliche handmontierte Hamilton-Spritze. Diese Serie von Spritzen eignet sich ideal für die Abgabe von Volumina von 0.5 μl bis 500 μl. Eine Vielzahl von verschiedenen Anschlüssen und Nadeloptionen steht in dieser Serie zur Verfügung.
  • Nur zum Gebrauch mit Flüssigkeiten
  • Besitzt speziell angepasste Edelstahlkolben mit präzisionsgebohrten Spritzenkörpern
  • Der spezielle Anpassungsprozess erlaubt eine möglichst dichte Versieglung und eine reibungslose Kolbenbewegung
  • Verwendung für homogene Proben, die nicht anfällig für Ausfällungen oder Verklebungen mit Glas sind
  • Die Spritze muss nach jedem Gebrauch mit einer heterogenen Lösung gereinigt werden
  • Kolben für Mikroliter-Spritzen können bei einer Beschädigung nicht ausgetauscht oder ersetzt werden
  • Für heterogene Lösungen werden gasdichte Spritzen empfohlen
Specifications
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Edelstahl (Kolben)
Kanülen-Gauge 26 s ga.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,019 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,005 in.
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.13 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,0283 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,305 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.485 mm
Außendurchmesser (metrisch) 7.75 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.72 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Dispensieren kleinster Mengen mit größtmöglicher Präzision
Länge (angloamerikanisch) 2 in.
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Länge (metrisch) 51 mm
Produkttyp Microliter Spritze
Max. Druck 2000 psi
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 122 °F
Max. Temperatur (metrisch) 50 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 701
Nummer der Kanülenspitze 3
Menge Je
Volumen (metrisch) 10 μl
Art der Kanülenspitze Stumpf
Anschlusstyp Zementiert