Learn More
Hamilton™ 700 Serie Microliter™ Spritzen: Anschlusstyp N
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Art der Kanülenspitze:
3
Konus
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Stumpf
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle:
0.13 mm
0.15 mm
0.41 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle:
0.47 mm
0.483 mm
0.72 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Description
- Nur zum Gebrauch mit Flüssigkeiten
- Besitzt speziell angepasste Edelstahlkolben mit präzisionsgebohrten Spritzenkörpern
- Der spezielle Anpassungsprozess erlaubt eine möglichst dichte Versieglung und eine reibungslose Kolbenbewegung
- Verwendung für homogene Proben, die nicht anfällig für Ausfällungen oder Verklebungen mit Glas sind
- Die Spritze muss nach jedem Gebrauch mit einer heterogenen Lösung gereinigt werden
- Kolben für Mikroliter-Spritzen können bei einer Beschädigung nicht ausgetauscht oder ersetzt werden
- Für heterogene Lösungen werden gasdichte Spritzen empfohlen
Specifications
Specifications
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Material | Edelstahl (Kolben) |
| Kanülen-Gauge | 22 s ga |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,091 in. |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0.0059 Zoll |
| Innendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.15 mm |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0,0283 in. |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,305 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 2.3 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 7.75 mm |
| Show More |