Learn More
STEMCELL Technologies 70 μm Reversible Strainer, Large
Artikelnummer. 17108071
Encompass_Preferred
Click to view available options
Netzgröße:
70 μm
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. 17108071
Marke: STEMCELL Technologies 27260
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Reversible strainers are designed for filtration of single cells and isolation of cellular aggregates
  • Reversible strainers are designed for filtration of single cells and isolation of cellular aggregates
  • They are available in 3 mesh sizes: 37 μm (white), 70 μm (orange), and 100 μm (gray)
  • Single cells and objects smaller than the mesh will pass through the strainer and can be collected; larger aggregates will be trapped on the strainer and can be recovered separately
  • Strainers can be stacked for more precise size selection
  • Reversible strainers can be used for harvesting embryoid bodies (EBs) and spheroids from AggreWell™ plates (e.g. Catalog #34811)
  • Other applications include isolation of single cells, e.g. after tissue dissociation or prior to flow cytometry
  • The small strainers (Catalog #27215/27216/27217) are compatible with 14 - 15 mL conical tubes (e.g. Catalog #38009) and 3 - 5 mL round-bottom tubes (e.g. Catalog #38007); the large strainers (Catalog #27250/27260/27270) are compatible with 50 mL conical tubes (e.g. Catalog #38010)
Spezifikation
Menge Large, 25/Box
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell Culture; Cell Isolation; Spheroid Culture
Netzgröße 70 μm
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.