Learn More
7-Nitro-1H-indazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
7-nitroindazole is a specific inhibitor of neural nitric oxide synthase (nNOS), an enzyme that converts arginine to citrulline and nitric oxide (NO) in neuronal tissue. NO is a key player in the hippocampal long-term potentiation (LTP) and in general cell signaling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
7-Nitroindazol ist ein spezifischer Inhibitor der neuronalen Stickstoffmonoxid-Synthase (nNOS), einem Enzym, das Arginin in Citrullin und Stickoxid (NO) in neuronalem Gewebe umwandelt. NO ist ein wichtiger Akteur bei der hippokampalen Langzeit-Potenzierung (LTP) und bei der allgemeinen Zellsignalisierung.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
7-Nitroindazol ist ein spezifischer Inhibitor der neuronalen Stickstoffmonoxid-Synthase (nNOS), einem Enzym, das Arginin in Citrullin und Stickoxid (NO) in neuronalem Gewebe umwandelt. NO ist ein wichtiger Akteur bei der hippokampalen Langzeit-Potenzierung (LTP) und bei der allgemeinen Zellsignalisierung.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 7-Nitro-1H-indazole |
Schmelzpunkt | 184°C to 189°C |
Menge | 25 g |
Beilstein | 6809 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 163.14 |
Reinheit (%) | 98% |