Learn More
7-Fluorbenzofurazan-4-sulfonsäure Ammoniumsalz, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 7-Fluorobenzofurazan-4-sulfonic acid ammonium salt |
Schmelzpunkt | ∼285°C to 295°C (decomposition) |
Menge | 50 mg |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Formelmasse | 235.19 |
Reinheit (%) | 99% |