Learn More
7-Fluorbenzoflurazan-4-sulfonamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 7-Fluorobenzofurazan-4-sulfonamide |
Schmelzpunkt | 143°C to 147°C |
Menge | 25 mg |
Formelmasse | 217.17 |
Reinheit (%) | 98% |