Learn More
Tocris Bioscience™ 7-Chlorokynurenic acid sodium salt
Potent competitive inhibitor of L-glutamate uptake. Sodium salt of 7-Chlorokynurenic acid (Cat. No. 0237)
Marke:  Tocris Bioscience™ 3697/10
125.72 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18084182
  • 159.00 € / 10 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
7-Chlorokynurenic acid sodium salt is a sodium salt of 7-Chlorokynurenic acid (Cat.No. 0237), an NMDA receptor antagonist acting at the glycine site. Potent competitive inhibitor of L-glutamate transport into synaptic vesicles.
Spezifikation
Spezifikation
>98%
7-Chlorokynurenic acid sodium salt
7-Chlorokynurenic acid sodium salt
10 mg
245.59
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke