Learn More
7-Azaindol-5-boronsäurepinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454430
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 11454430
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H50044.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 754214-56-7 | C13H17BN2O2 | 244.10 g/mol
7-Azaindole-5-boronic acid pinacol ester is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
7-Azaindol-5-Boronsäurepinacolester wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol, Ethanol und THF.
Hinweise
Luftempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 754214-56-7
Summenformel C13H17BN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 244.10
MDL-Nummer MFCD08060937
InChI-Schlüssel UOXAMYZTYZLSCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 7-azaindole-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, pyrrolo 2,3-b pyridine-5-boronic acid, pinacol ester, pyrrolo 2,3-b pyridin-5-ylboronic acid pinacol ester, zlchem 1246, pubchem16626, acmc-209szp, ksc641k4p
PubChem CID 24208789
IUPAC-Name 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)-1H-Pyrrolo[2,3-b]Pyridin
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN=C2NC=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Azaindole-5-boronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 241°C to 245°C
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol,ethanol and THF.
Formelmasse 244.1
Reinheit (%) 97%