Learn More
7-Aminocephalosporansäure, 98 % (Trockengewicht), kann bis zu 2 % Wasser enthalten, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 7-Aminocephalosporanic acid |
Schmelzpunkt | >300°C |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Trockengew.) |
Menge | 25 g |
Beilstein | 622638 |
Merck Index | 14,434 |
Formelmasse | 272.28 |
Reinheit (%) | 98% |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | kann bis zu 2 % Wasser enthalten |