Learn More
7-Acetyl-3,4-Dihydro-1,5-Benzodioxepin, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11431720
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22776-09-6
Summenformel C11H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 192.214
MDL-Nummer MFCD00114700
InChI-Schlüssel VGRSZNPWUZDPCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-yl ethan-1-one, 1-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-yl ethanone, 1-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepin-7-yl ethanone, 1-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4-dioxepin-7-yl ethanone, 7-acetyl-2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepin, zlchem 1110, acmc-20apc2, 3,4-trimethylenedioxyacetophenone, 7-acetyl-3,4-dihydro-1,5-benzodioxepin, 7-acetyl-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin
PubChem CID 2775272
IUPAC-Name 1-(3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC2=C(C=C1)OCCCO2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Acetyl-3,4-dihydro-1,5-benzodioxepin
Siedepunkt 120°C (0.5 mmHg)
Menge 10 g
Formelmasse 192.21
Reinheit (%) 96%