Learn More
Molecular Probes™ 7-AAD (7-Aminoactinomycin D)
Artikelnummer. 10748784
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10748784
Marke: Molecular Probes™ A1310
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
7-AAD (7-Aminoactinomycin D)
7-Aminoactinomycin D (7-AAD) ist ein fluoreszierender Interkalator, der nach der DNA-Bindung eine spektrale Verschiebung erfährt. 7-AAD/DNA-Komplexe können durch einen Laser mit 488 nm angeregt werden und besitzen ein Emissionsmaximum von 647 nm. Dadurch ist dieser Nukleinsäure-Farbstoff nützlich für Mehrfarben-Fluoreszenzmikroskopie und Durchflusszytometrie. 7-AAD scheint von lebenden Zellen generell nicht aufgenommen zu werden, kann aber bei fixierten und permeabilisierten Zellen verwendet werden. 7-AAD wird zur Zellzyklusanalyse mittels Durchflusszytometrie verwendet. 7-AAD bindet auch selektiv an GC-Regionen der DNA, was zu einem deutlichen Bandenmuster bei Polytänchromosomen und Chromatin beim Einsatz in Chromosomen-Bandenuntersuchungen führt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Enthält 1 Fläschchen mit 7-AAD (1 mg). Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Anregungswellenlängenbereich 546⁄647
Farbstofftyp Zellundurchlässig
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer
Menge 1 mg
Nachweisverfahren Fluoreszent
Emission 647 nm
Form Fest
Versandbedingung Raumtemperatur
Löslichkeit DMSO (Dimethylsulfoxid)
Markertyp Fluorescent Dye
Produkttyp 7-AAD.
SubCellular Localization Zellkern, Nukleinsäuren, Nucleus
Molekulargewicht 1270.45