Learn More
Cole-Parmer™ Jenway™ Spektralphotometer Modell 6850 mit IQ/OQ-Dokumentation
Marke: Cole-Parmer™ 83070-08
12924.75 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24356" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
0 bis 99999 | |
450 mm | |
0,5, 1, 2, 4, 5 nm | |
230 V | |
230 V, 50/60 Hz | |
200 mm | |
IQ/OQ-Dokumentation | |
12 h | |
Ja | |
–0.3 bis 3,0 A 0 bis 200 T | |
Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 | |
100 bis 2.000 nm/min | |
Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 | |
±0,3 nm |
PC-Software auf CD-ROM mit USB-Anschluss | |
Wolfram-Halogen/Deuterium | |
Spektralphotometer | |
190 bis 1100 nm | |
Qualitätskontrolle, allgemeine Forschung sowie pharmazeutische, biochemische und klinische Laboranwendungen. | |
50/60 Hz | |
Integriert | |
Doppelstrahl | |
±0,002 A (0 – 0,5 A) ±0,3 % T (0 – 100 % T) | |
230 V | |
0,1 bis 0,001 A | |
0,05 T | |
600 nm | |
22 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Jenway™ Spektralphotometer Modell 6850 mit IQ/OQ-Dokumentation > Höhe: 200mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur