Learn More
6-(Trifluormethyl)-uracil, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11450790
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 672-45-7
Summenformel C5H3F3N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 180.09
MDL-Nummer MFCD01011762
InChI-Schlüssel IROWWTVZNHKLLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-trifluoromethyl uracil, 2,4-dihydroxy-6-trifluoromethylpyrimidine, 6-trifluoromethyl pyrimidine-2,4-diol, uracil, 6-trifluoromethyl, 6-trifluoromethyl-pyrimidine-2,4-diol, 6-trifluoromethyl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 6-trifluoromethyl, 6-trifluoromethyluracil, 6-trifluoromethyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione, 6-trifluoromethyl-1h-pyrimidine-2,4-dione
PubChem CID 233890
SMILES FC(F)(F)C1=CC(=O)NC(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6- (Trifluoromethyl)uracil
Menge 1 g
IUPAC-Name 6-(Trifluormethyl)-1H-Pyrimidin-2,4-Dion
Formelmasse 180.08
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver