Learn More
Thermo Scientific™ Highconic™ Festwinkel-Rotoradapter mit 6 Plätzen
Für Röhrchen bis 50 ml
Marke: Thermo Scientific™ 76002905
Benötigt : Für 50 ml-Kegeladapter 75-007-556 werden Gummiunterlagen benötigt (im Lieferumfang der Becher enthalten). Bei Verwendung von Adaptern aller anderen Größen sind die Unterlagen zu entfernen.
Beschreibung
Highconic Festwinkel-Rotoradapter mit 6 Plätzen
Die Adapter sind mit Röhrchen oder Mikroröhrchen mit rundem oder konischem Boden kompatibel.
Bestellinformation
Die Adapter werden einzeln verkauft; bestellen Sie die richtige Menge für die Ausrüstung des Rotors.
Spezifikation
Mikroröhrchen | |
HiGhConic™ Festwinkelrotor | |
1,5 ml |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Neues Angebot Jetzt Sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Highconic™ Festwinkel-Rotoradapter mit 6 Plätzen > Adapter; 4 x 1,5 ml; 24 Röhrchen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur