Learn More
6-Oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazin-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 6-Oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazine-3-carboxylic acid |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 142.11 |
Reinheit (%) | 97% |