Learn More
6-Nitroveratraldehyd, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
6-Nitroveratraldehyde has been used in the preparation of no-carrier-added 6-18F-fluoro-L-dopa, fundamental tracer for cerebral positron emission tomography studies of dopaminergic system in humans and o-nitroaryl-bis(5-methylfur-2-yl)methanes, versatile synthons for the synthesis of nitrogen-containing heterocycles. DMNB is also an enzyme involved in the non-homologous end-joining (NHEJ) pathway of double-stranded DNA break (DSB) repair. It is also used for synthesizing analogs of alpha-asarone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
6-Nitroveratraldehyd wurde zur Herstellung von trägerlos addiertem 6-18F-Fluor-L-Dopa grundlegendem Tracer für Untersuchungen der zerebralen Positronenemissionstomographie des dopaminergen Systems beim Menschen und o-Nitroaryl-bis(5-Methylphur-2-yl)methanen, vielseitigen Synthonen zur Synthese stickstoffhaltiger Heterocyclen verwendet. DMNB ist auch ein Enzym, das an der nicht homologen Endverbindung (NHEJ) der doppelsträngigen DNA-Bruchreparatur (DSB) beteiligt ist. Es wird auch für die Synthese von Analoga von Alpha-Asaron verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich zu 25 mM in Ethanol mit sanfter Erwärmung und zu 100 mM in DMSO.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Nicht offen, hell oder in der Nähe von Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 6-Nitroveratraldehyde |
Schmelzpunkt | 131°C to 135°C |
Menge | 25 g |
Beilstein | 395599 |
Empfindlichkeit | Air and light sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. Soluble to 25 mM in ethanol with gentle warming and to 100 mM in DMSO. |
Formelmasse | 211.17 |
Reinheit (%) | 96% |
RUO – Research Use Only