Learn More
6-Methyl-2-Thiouracil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459116
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
6-Methyl-2-thiouracil is mainly used in surgical preparation of mild hyperthyroidism, thyroid storm, hyperthyroidism and postoperative treatment. It is used in the treatment of hyperthyroidism. It is used as a drug, which is applied to decrease the formation of stored thyroid hormone and thyroglobulin in the thyroid gland.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Methyl-2-thiouracil wird hauptsächlich zur chirurgischen Behandlung von leichter Hyperthyreose, thyreotoxischer Krise und Hyperthyreose und zur postoperativen Behandlung verwendet. Wird bei der Behandlung einer Hyperthyreose eingesetzt. Verringert als Medikament die Bildung von gespeichertem Schilddrüsenhormon und Thyreoglobulin in der Schilddrüse.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol. Schwer löslich in Methanol, Aceton, Diethylether, Wasser, Ammoniak und Alkalihydroxiden. Unlöslich in Benzol und Chloroform.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Den Behälter dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-04-2
Summenformel C5H6N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 142.18
MDL-Nummer MFCD00006040
InChI-Schlüssel HWGBHCRJGXAGEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylthiouracil, 6-methyl-2-thiouracil, methiocil, 4-hydroxy-2-mercapto-6-methylpyrimidine, thimecil, thiomecil, thiothymin, alkiron, metacil, 2-mercapto-6-methylpyrimidin-4-ol
PubChem CID 667493
ChEBI CHEBI:82346
IUPAC-Name 6-Methyl-2-sulfanyliden-1H-pyrimidin-4-on
SMILES CC1=CC(=O)NC(=S)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methyl-2-thiouracil
Schmelzpunkt ∼329°C (decomposition)
Menge 50 g
Beilstein 115648
Merck Index 14,6128
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol. Slightly soluble in methanol,acetone,diethyl ether,water,ammonia and alkali hydroxides. Insoluble in benzene and chloroform.
Formelmasse 142.18
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Methyl-2-thiouracil
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Methylthiouracil