Learn More
6-Iod-1,4-benzodioxan, 95 %, Rest hauptsächlich 5-Isomer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480651
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57744-67-9
Summenformel C8H7IO2
Molekulargewicht (g/mol) 262.05
MDL-Nummer MFCD00221460
InChI-Schlüssel HZTMYTXWFHBHDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-ethylenedioxyiodobenzene, 6-iodo-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine, 6-iodobenzodioxane, acmc-1azse, 6-iodo-1,4-benzodioxane, 6-iodo-2h,3h-benzo e 1,4-dioxin, 2,3-dihydro-6-iodobenzo 1,4 dioxin, 1,4-benzodioxin,2,3-dihydro-6-iodo
PubChem CID 2776176
IUPAC-Name 6-Iod-2,3-Dihydro-1,4-Benzodioxin
SMILES IC1=CC=C2OCCOC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Iodo-1,4-benzodioxane
Siedepunkt 100°C to 102°C (0.25 mmHg)
Hinweise zum Prozentgehalt Rest hauptsächlich 5-Isomer
Menge 5 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 262.05
Reinheit (%) 95%