missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Hydroxychinolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals ™

116.00 € - 333.00 €

Chemische Identifikatoren

CAS 580-16-5
Summenformel C9H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 145.16
MDL-Nummer MFCD00047611
InChI-Schlüssel OVYWMEWYEJLIER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-hydroxyquinoline, 6-quinolinol, 1h-1,6-epoxyquinoline, ccris 4331, 6-chinolinol, 6-hydroxyquinoline 6-quinolinol, quinoline-6-ol, 6-quinolinoloxine, 6-hydroxy-chinolin, 6-hydroxy-quinoline
PubChem CID 11374
ChEBI CHEBI:48994
IUPAC-Name Chinolin-6-ol
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2)O)N=C1
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10436442
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
364930250
25 g Glasflasche
116.00 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10175393
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
364931000
100 g Glasflasche
333.00 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

580-16-5
145.16
OVYWMEWYEJLIER-UHFFFAOYSA-N
11374
Chinolin-6-ol
C9H7NO
MFCD00047611
6-hydroxyquinoline, 6-quinolinol, 1h-1,6-epoxyquinoline, ccris 4331, 6-chinolinol, 6-hydroxyquinoline 6-quinolinol, quinoline-6-ol, 6-quinolinoloxine, 6-hydroxy-chinolin, 6-hydroxy-quinoline
CHEBI:48994
C1=CC2=C(C=CC(=C2)O)N=C1

Spezifikation

6-Hydroxyquinoline
580-16-5
100.0
Beige bis Grau oder Braun
97.5% min. (HPLC)
MFCD00047611
6-hydroxyquinoline, 6-quinolinol, 1h-1,6-epoxyquinoline, ccris 4331, 6-chinolinol, 6-hydroxyquinoline 6-quinolinol, quinoline-6-ol, 6-quinolinoloxine, 6-hydroxy-chinolin, 6-hydroxy-quinoline
OVYWMEWYEJLIER-UHFFFAOYSA-N
Chinolin-6-ol
11374
145.16
Pulver
98%
97.5
190°C to 195°C
Echt
C9H7NO
21, V,3, 244
Solubility in water: almost insoluble in water
C1=CC2=C(C=CC(=C2)O)N=C1
145.16
CHEBI:48994
98%
Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

GHS-H-Hinweis:
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.

GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.

WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.

GHS-Signalwort: Warnhinweis

missing translation for 'einecsNumber' : 209-454-6

Produktidentifikator
  • 6-Hydroxyquinoline

Signalwort
  • Achtung

Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3

Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt