Learn More
6-Hydroxypyridin-3-boronsäurepinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15459245
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1054483-78-1
Summenformel C11H16BNO3
Molekulargewicht (g/mol) 221.06
MDL-Nummer MFCD06795671
InChI-Schlüssel WAUWXCUPDOXYKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-ol, 6-hydroxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-hydroxypyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-hydroxypyridine-5-boronic acid, pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-ol, 6-hydroxypyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2 1h-one, 2-hydroxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, amtb145, pyridin-2-ol-5-boronic acid pinacol ester
PubChem CID 17750253
IUPAC-Name 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)-1H-Pyridin-2-on
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Hydroxypyridine-3-boronic acid pinacol ester
Menge 250 mg
Formelmasse 221.06
Reinheit (%) 97%