Learn More
Code Corporation™ 6 ft. Straight RS232 Cable
Use this 6 ft. Straight RS232 Affinity™ Cable CRA-C511 with Code™'s cabled barcode readers.
Marke:  Code Corporation™ 176701
Artikelnummer. 17953872
  • 24.10 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Reader termination: 10-pin RJ45
  • Host termination: 9-pin, female, D-Sub connector
Spezifikation
Spezifikation
Code Readers
Cable
CRA-C502