Learn More
6-Fluorchromon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15434567
6-Fluorchromon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15434567
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 15434567
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H31907.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105300-38-7
Summenformel C9H5FO2
Molekulargewicht (g/mol) 164.135
MDL-Nummer MFCD03094002
InChI-Schlüssel WHIGSYZUTMYUAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-fluorochromone, 6-fluoro-4h-chromen-4-one, 6-fluoro-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one,6-fluoro, acmc-20ebjx, 6-fluoranylchromen-4-one, 6-fluoro-1-benzopyran-4-one, 6-fluoro-4-oxo-4h-1-benzopyran
PubChem CID 688892
IUPAC-Name 6-Fluorochromen-4-on
SMILES C1=CC2=C(C=C1F)C(=O)C=CO2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Fluorochromone
Schmelzpunkt 166°C to 169°C
Menge 5 g
Formelmasse 164.14
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10161960 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH31907.06,H31907.03
Name des Produkts
6-Fluorchromon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >