Learn More
(6-Fluor-4H-1,3-benzodioxin-8-yl)methanol, 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (6-Fluoro-4H-1, 3-benzodioxin-8-yl)methanol |
CAS | 306934-89-4 |
CAS Min. % | 89.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 90% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Summenformel | C9H9FO3 |
MDL-Nummer | MFCD02677744 |
Menge | 1 g |
Synonym | 6-fluoro-4h-1,3-benzodioxin-8-yl methanol, 6-fluoro-4h-benzo d 1,3 dioxin-8-yl methanol, 6-fluoro-2,4-dihydro-1,3-benzodioxin-8-yl methanol, 4h-1,3-benzodioxin-8-methanol,6-fluoro, 6-fluoranyl-4h-1,3-benzodioxin-8-yl methanol, 6-fluoro-8-hydroxymethyl-4h-1,3-benzodioxine, 6-fluoro-2h,4h-benzo e 1,3-dioxan-8-yl methan-1-ol |