Learn More
6-Chlor-1-Benzothiopyran-4-on 1,1-Dioxid, 97 %, Maybridge
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 6-Chloro-1-benzothiopyran-4-one 1, 1-dioxide |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 230.67 |
Reinheit (%) | 97% |