Learn More
6-Bromopyridin-2-Carbaldehyd, ≥95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10197052
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Chemische Identifikatoren
CAS 34160-40-2
Summenformel C6H4BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 186.008
MDL-Nummer MFCD02683546
InChI-Schlüssel QWFHFNGMCPMOCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-2-pyridinecarboxaldehyde, 6-bromopicolinaldehyde, 6-bromo-2-formylpyridine, 6-bromopyridine-2-carboxaldehyde, 2-bromo-6-formylpyridine, 6-bromo-pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 6-bromo, 2-bromopyridine-6-carboxaldehyde, 6-bromo-2-pyridine carboxaldehyde, 6-bromopicolylaldehyde
PubChem CID 2757009
IUPAC-Name 6-Bromopyridin-2-Carbaldehyd
SMILES C1=CC(=NC(=C1)Br)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromopyridine-2-carbaldehyde
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 186.01
Reinheit (%) 97%