Learn More
6-Brom-2,4-dimethylpyridin-3-boronsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15407695
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1072944-23-0
Summenformel C7H9BBrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 229.868
MDL-Nummer MFCD09037491
InChI-Schlüssel GXXITYQLWOMIEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-2,4-dimethylpyridine-3-boronic acid, 6-bromo-2,4-dimethylpyridin-3-yl boronic acid, acmc-2098oh, 6-bromo-2,4-dimethylpyridin-3-yl boronicacid
PubChem CID 44755186
IUPAC-Name 6-Brom-2,4-Dimethylpyridin-3-Boronsäure
SMILES B(C1=C(N=C(C=C1C)Br)C)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromo-2,4-dimethylpyridine-3-boronic acid
Schmelzpunkt ∽145°C (decomposition)
Menge 250 mg
Formelmasse 229.87
Reinheit (%) 95%