Learn More
6-Brom-1,4-benzodioxan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
6-Bromo-1,4-benzodioxane is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Brom-1,4-benzodioxanin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
6-Brom-1,4-benzodioxanin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 6-Bromo-1,4-benzodioxane |
Dichte | 1.598 |
Siedepunkt | 259°C to 260°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.589 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 6223 |
Formelmasse | 215.05 |
Reinheit (%) | 98% |