Learn More
6-Aminonicotinamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15204604
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 329-89-5
Summenformel C6H7N3O
Molekulargewicht (g/mol) 137.14
MDL-Nummer MFCD00006327
InChI-Schlüssel ZLWYEPMDOUQDBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminonicotinamide, 2-amino-5-carbamoylpyridine, 3-pyridinecarboxamide, 6-amino, 6-amino-3-pyridinecarboxamide, 6-aminonicotinic acid amide, 6-aminonikotinsaeureamid, nicotinamide, 6-amino, aminonicotinamide, 6-an, 6-amino-nicotinsaeureamid
PubChem CID 9500
ChEBI CHEBI:74514
IUPAC-Name 6-Aminopyridin-3-Carboxamid
SMILES NC(=O)C1=CC=C(N)N=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Aminonicotinamide
Schmelzpunkt 245°C to 248°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2N(C5H3N)CONH2
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 137.4
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Aminonicotinamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.