Learn More
6-Amino-7-(5-indolinyl)-9-methyl-7-deazapurin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7040003
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15495096
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H59565.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1337596-50-5
Summenformel C15H15N5
Molekulargewicht (g/mol) 265.32
MDL-Nummer MFCD22988986
InChI-Schlüssel CXRNQXFFWARLSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-amino-7-5-indolinyl-9-methyl-7-deazapurine, 5-2,3-dihydro-1h-indol-5-yl-7-methylpyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-amine, 5-2,3-dihydro-1h-indol-5-yl-7-methyl-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-amine
PubChem CID 66823471
IUPAC-Name 5-(2,3-Dihydro-1H-indol-5-yl)-7-methylpyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amin
SMILES CN1C=C(C2=C1N=CN=C2N)C3=CC4=C(C=C3)NCC4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Amino-7-(5-indolinyl)-9-methyl-7-deazapurine
Menge 250 mg
Formelmasse 265.31
Reinheit (%) 95%