Learn More
6-Acetyl-2(3H)-Benzothiazolon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11456280
6-Acetyl-2(3H)-Benzothiazolon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11456280
10 g
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Artikelnummer. 11456280
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27154.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 133044-44-7
Summenformel C9H7NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 193.22
MDL-Nummer MFCD02660572
InChI-Schlüssel UFRAIEFXNRTICG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-acetyl-2 3h-benzothiazolone, 6-acetylbenzo d thiazol-2 3h-one, 1-2-hydroxybenzo d thiazol-6-yl ethanone, 6-acetyl-1,3-benzothiazol-2 3h-one, 2 3h-benzothiazolone,6-acetyl-9ci, pubchem21732, 6-acetyl-3h-benzthiazole-2-one, 6-acetyl-3h-benzothiazol-2-one, 6-acetylbenzothiazol-2 3h-one, 6-acetyl-2-benzothiazoloneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 689053
IUPAC-Name 6-acetyl-3H-1,3-benzothiazol-2-on
SMILES CC(=O)C1=CC2=C(C=C1)NC(=O)S2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Acetyl-2(3H)-benzothiazolone
Schmelzpunkt 190°C to 194°C
Menge 10 g
Formelmasse 193.22
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
6-Acetyl-2(3H)-Benzothiazolon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >