Learn More
6,8-Dibromimidazo-[1,2-a]-pyrazin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15435378
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
It is an Intermediate in organic syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein Zwischenprodukt in organischen Synthesen.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Empfohlene Lagertemperatur: 2 bis 4 °C. Nicht verträglich mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63744-22-9
Summenformel C6H3Br2N3
Molekulargewicht (g/mol) 276.92
MDL-Nummer MFCD08460056
InChI-Schlüssel UQCZZGIPIMJBCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6,8-dibromoimidazo 1,2-a pyrazine, imidazo 1,2-a pyrazine, 6,8-dibromo, 6,8-dibromo-imidazo 1,2-a pyrazine, 6,8-dibromoimidazol 1,2-a pyrazine, pubchem14656, acmc-1b8pv, ksc351o9d, buttpark 180\02-82, 6,8 dibromoimidazo 1,2-a pyrazine, 6,8-dibomoimidazo 1,2-a pyrazine
PubChem CID 15025843
IUPAC-Name 6,8-Dibromimidazo[1,2-a]Pyrazin
SMILES BrC1=CN2C=CN=C2C(Br)=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 276.92
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 6,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine