Learn More
6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro-[2.5]-octan-4,8-dion, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octane-4,8-dione |
Schmelzpunkt | 63°C to 66°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1241835 |
Formelmasse | 170.17 |
Reinheit (%) | 99% |